Få mere at vide
Levomepromazine Sulphone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levomepromazine Sulphone Hydrochloride |
| CAS | 60119-90-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levomepromazine Sulphone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O3 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Levomepromazine Sulphone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O3S.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)25(22,23)19-10-9-15(24-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2(=O)=O |
| IUPAC navn | (2R)-3-(2-methoxy-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |