Få mere at vide
Levomepromazine Sulphone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052154
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052154 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0019.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
CAS 60119-90-6
Analyt- eller komponentnavne Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levomepromazine Sulphone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O3S.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)25(22,23)19-10-9-15(24-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
SMIL Cl.COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)CN(C)C)c3ccccc3S2(=O)=O
IUPAC navn (2R)-3-(2-methoxy-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 396.93
Mængde 25 mg
Formel vægt 396.1274 g/mol