Få mere at vide
Levomepromazine Sulfone N-Oxide (Levomepromazine N,S,S-Trioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 17920606
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17920606 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17920606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0019.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levomepromazine Sulfone N-Oxide (Levomepromazine N,S,S-Trioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomepromazine Sulfone N-Oxide
CAS 2724689-26-1
Analyt- eller komponentnavne Levomepromazine Sulfone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levomepromazine Sulfone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4S/c1-14(13-21(2,3)22)12-20-16-7-5-6-8-18(16)26(23,24)19-10-9-15(25-4)11-17(19)20/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m0/s1
SMIL COc1ccc2c(c1)N(C[C@H](C)C[N+](C)(C)[O-])c3ccccc3S2(=O)=O
IUPAC navn (2S)-3-(2-methoxy-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 376.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 376.1457 g/mol