Få mere at vide
Levomepromazine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17924176
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17924176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17924176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0019.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levomepromazine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomepromazine Maleate
CAS 7104-38-3
Analyt- eller komponentnavne Levomepromazine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levomepromazine Maleate
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(2R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 444.54
Mængde 100 mg
Formel vægt 444.1719 g/mol