Få mere at vide
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivelse
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levomepromazine Maleate |
| CAS | 7104-38-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levomepromazine Maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Levomepromazine Maleate |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1 |
| SMIL | COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;(2 R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Vis mere |