Få mere at vide
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462491
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462491 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462491 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0019.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomepromazine Maleate
CAS 7104-38-3
Analyt- eller komponentnavne Levomepromazine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levomepromazine Maleate
InChI formel InChI=1 S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(2 R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 444.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 444.1719 g/mol