Få mere at vide
Levomenthol, Mikromol™
Artikelnummer. 17954456
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17954456 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17954456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0388.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Levomenthol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Analyt- eller komponentnavne (-)-Menthol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Mængde 500 mg
Formel vægt 156,1514 g/mol