Få mere at vide
Levomenthol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463913
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463913 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463913 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0388.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Analyt- eller komponentnavne (-)-Menthol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levomenthol, (-)-Menthol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 156,1514 g/mol