Få mere at vide
Levomenthol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Menthol |
| CAS | 2216-51-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (-)-Menthol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H20 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Levomenthol, (-)-Menthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O |
| Vis mere |