Få mere at vide
Levomenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(-)-Bisabolol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 222.1984 |