Få mere at vide
Levomenol 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322481
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322481 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322481 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14629745ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-(-)-Bisabolol
CAS 23089-26-1
Analyt- eller komponentnavne alpha-(-)-Bisabolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H26 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levomenol, (-)-α-Bisabolol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMIL CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC navn (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.1984 g/mol