Få mere at vide
Levomefolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levomefolic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-,13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 459.1866 |