Få mere at vide
Levomefolate calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467318 10 mg
16403337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17383
MedChemExpress Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Levomefolate calcium is an artificial form of folate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levomefolate calcium
Fysisk form Powder
CAS 151533-22-1
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23CaN7O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 4.4 mg/mL (8.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C([O-])CC[C@@H](C([O-])=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O.[Ca+2]
Molekylvægt (g/mol) 497.52
Formel vægt 497.52
Procent renhed 97.11%