missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levomedetomidine, TRC

Artikelnummer. 30136900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136900 10 mg
30012641 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL37570010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119717-21-4
Molekylær formel C13 H16 N2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
IUPAC navn 4-[(1R)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole
SMIL C[C@@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levomedetomidine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15)/t11-/m1/s1
Formel vægt 200.1313
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.