Få mere at vide
Levoleucovorin Calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496266 100 mg -
16491369 1 g 1g
16451686 500 mg -
16410206 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13667
MedChemExpress Levoleucovorin calcium is the calcium salt of Levoleucovorin, which is the enantiomerically active form of folinic acid.
Levoleucovorin calcium is the calcium salt of Levoleucovorin, which is the enantiomerically active form of folinic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levoleucovorin Calcium
Fysisk form Solid
CAS 80433-71-2
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21CaN7O7
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Calcium levofolinate CL307782
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (19.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C1C2=C(NC[C@H](CNC3=CC=C(C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)=O)C=C3)N2C=O)NC(N)=N1.[Ca+2]
Molekylvægt (g/mol) 511.5
Formel vægt 511.5
Procent renhed 99.52%