Få mere at vide
Levoglucosenon, TRC
Artikelnummer. 30138526
Skift visning
Mængde:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138526 500 mg
30004157 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL375000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37112-31-5
Molekylær formel C6 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
IUPAC navn (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]okt-2-en-4-one
SMIL O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levoglucosenone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Formel vægt 126.0317