Få mere at vide
Levofloxacin, TRC
Artikelnummer. 17994435
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994435 250 mg
17904025 10 mg
17990525 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL360255250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100986-85-4
Molekylær formel C18 H20 F N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 361.37
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (S)-, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Levoflox, Levofloxacin, Loxof, MP 376, Oftaquix, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic, Unibiotic, Venaxan
IUPAC navn (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carboxylsyre
SMIL C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levofloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Formel vægt 361.1438
Procent renhed >95%