Få mere at vide
Levofloxacin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 17984505
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984505 25 mg
17904975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17984505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL36004025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117678-38-3
Molekylær formel C18 H20 F N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 377.37
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, N-oxide, (S)-, N-Oxide levofloxacin
IUPAC navn (2S)-7-fluoro-2-methyl-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraen-11-carboxylsyre
SMIL C[C@H]1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levofloxacin N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O5/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Formel vægt 377.1387
Procent renhed >95%