Få mere at vide
Levofloxacin N-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
Levofloxacin N-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin N-Oxide |
| CAS | 117678-38-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levofloxacin N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H20 F N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, N-oxide, (S)-, N-Oxide levofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O5/c1-10-9-27-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-21(10)14)7-13(19)15(17)20-3-5-22(2,26)6-4-20/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1COc2c(N3CC[N+](C)([O-])CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.37 |
| Vis mere |