Få mere at vide
Levofloxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 14881321
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
14881321 100 mg
1 options
Artikelnummer. 14881321 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0846.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Levofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levofloxacin
CAS 100986-85-4
Analyt- eller komponentnavne Levofloxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H20 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levofloxacin, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
SMIL C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
IUPAC navn (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 361.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 361,1438 g/mol