missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levofloxacin Hydroxy Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-6,8-Difluoro-1-[2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1036016-10-0 |
| Molekylær formel | C18 H21 F2 N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 6,8-difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21F2N3O4/c1-10(9-24)23-8-12(18(26)27)17(25)11-7-13(19)16(14(20)15(11)23)22-5-3-21(2)4-6-22/h7-8,10,24H,3-6,9H2,1-2H3,(H,26,27)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CO)N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCN(C)CC3)c(F)c12 |
| IUPAC navn | 6,8-difluoro-1-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.3738 |
| Formel vægt | 381.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?