missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levofloxacin hydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490878
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
5 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16490878

Brand: Medchem Express HYB0330A

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Levofloxacin hydrate (Levofloxacin hemihydrate) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin hydrate inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin hydrate can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research.

Levofloxacin hydrate (Levofloxacin hemihydrate) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin hydrate inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin hydrate can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levofloxacin hydrate
Fysisk form Powder
CAS 138199-71-0
Farve Off-White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20FN3O4.1/2H2O
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Levofloxacin hemihydrate
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (135.00 mM) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (22.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C23)O.[0.5H2O]
Molekylvægt (g/mol) 370.38
Formel vægt 370.38
Procent renhed 98.76%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.