Få mere at vide
Levofloxacin Hemihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin Hemihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1 |
| Formel vægt | 740.2981 |
| Procent renhed | >95% |