missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levofloxacin Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin Ethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 389.1751 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?