missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Levofloxacin Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 177472-30-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levofloxacin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, ethyl ester, (S)-, Levofloxacin Related Compound C, Levofloxacin Hemihydrate Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| IUPAC navn | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?