Få mere at vide
Levofloxacin-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin-d8 |
| CAS | 1217716-71-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H12D8FN3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Levofloxacin-D8 (piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), Levofloxacin-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4[C@@H](C)COc2c34)C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.42 |
| Procent renhed | >95 |