missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levofloxacin-d3 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30466946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466946 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30466946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL36000310MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levofloxacin-d3 Sodium Salt
CAS 2469039-38-9
Molekylær formel C18H16D3FN3NaO4
Mængde 10 mg
Synonym (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid-d3 Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4.Na/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t10-;/m0./s1/i2D3;
SMIL FC1=CC2=C3C(OC[C@H](C)N3C=C(C(O[Na])=O)C2=O)=C1N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4
IUPAC navn sodium (S)-9-fluoro-3-methyl-10-(4-(methyl-d3)piperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 386.37
Formel vægt 386.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.