Få mere at vide
Levofloxacin, 98%
Beskrivelse
Levofloxacin er et bredspektret antibiotikum, der anvendes i farmakinetiske, antibiotikaresistens- og resistensforebyggende studier. Levofloxacin er aktivt mod gram-positive og gram-negative bakterier. Det hæmmer DNA-gyrase (type II topoisomerase) og topoisomerase IV, hvilket hæmmer celledeling.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Levofloxacin er et bredspektret antibiotikum, der anvendes i farmakokinetiske, antibiotikaresistens- og resistensforebyggende studier. Levofloxacin er aktivt mod gram-positive og gram-negative bakterier. Det hæmmer DNA-gyrase (type II topoisomerase) og topoisomerase IV, hvilket hæmmer celledeling.
Opløselighed
Let opløselig i vand eller methanol. Opløselig i istidsige syre eller dichloromethan
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levofloxacin |
| Type | Levofloxacin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 218 °C til 227 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Beilstein | 7327015 |
| Kogepunkt | 572 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Levofloxacin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Levofloxacin