Få mere at vide
Levodropropizine, Mikromol™
Artikelnummer. 17963876
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17963876 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17963876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1246.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levodropropizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levodropropizine
CAS 99291-25-5
Analyt- eller komponentnavne Levodropropizine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
SMIL OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC navn (2S)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.1525 g/mol