Få mere at vide
Levodropropizine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-Dropropizine |
| CAS | 99291-25-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-(-)-Dropropizine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H20N2O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Industry Type | Clinical Testing |
| Vis mere |