Få mere at vide
Levodopa, Mikromol™
Artikelnummer. 17953626
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17953626 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17953626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0262.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Levodopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levodopa
CAS 59-92-7
Analyt- eller komponentnavne Levodopa
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levodopa
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 197.19
Mængde 500 mg
Formel vægt 197,0688 g/mol