Få mere at vide
Levodopa Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Levodopa Isopropyl Ester, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-DOPA Isopropyl Ester |
| CAS | 110301-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-DOPA Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tyrosine, 3-hydroxy-, 1-methylethyl ester, L-DOPA isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4/c1-7(2)17-12(16)9(13)5-8-3-4-10(14)11(15)6-8/h3-4,6-7,9,14-15H,5,13H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Vis mere |