Få mere at vide
Levocetirizine Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17951846
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17951846 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17951846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1035.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levocetirizine Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levocetirizine Isopropyl Ester
CAS 2985925-58-2
Analyt- eller komponentnavne Levocetirizine Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C24 H31 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levocetirizine Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3/t24-/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn propan-2-yl 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 430.97
Mængde 100 mg
Formel vægt 430.2023 g/mol