Få mere at vide
Levocetirizine Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Levocetirizine Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levocetirizine Isopropyl Ester |
| CAS | 2985925-58-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levocetirizine Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C24 H31 Cl N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Levocetirizine Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3/t24-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate |
| Vis mere |