missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levocetirizine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30468192
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468192 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL379260250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levocetirizine Ethyl Ester
CAS 1116338-10-3
Molekylær formel C23 H29 Cl N2 O3
Mængde 250 mg
Synonym 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3/t23-/m1/s1
SMIL CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn ethyl 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 416.94
Formel vægt 416.1867
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.