Få mere at vide
Levocetirizine Ethyl Ester, Mikromol
Artikelnummer. 30463196
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30463196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30463196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1035.04
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levocetirizine Ethyl Ester, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levocetirizine Ethyl Ester
CAS 1116338-10-3
Analyt- eller komponentnavne Levocetirizine Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C23 H29 Cl N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3/t23-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn ethyl 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 416.94
Mængde 100 mg
Formel vægt 416.1867 g/mol