Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Levocetirizin dihydrochlorid
Artikelnummer. 17261196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261196 1 g
17271196 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261196 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467470010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130018-87-0
Molekylær formel C21H27Cl3N2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levocetirizin dihydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig.
Smeltepunkt 214,0 °C
Formel vægt 461.81
InChI nøgle PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 461.81