Få mere at vide
Levocarnitine propionate hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Levocarnitine propionate hydrochloride (L-Propionylcarnitine chloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levocarnitine propionate hydrochloride |
| CAS | 119793-66-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H20ClNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Propionylcarnitine chloride ST-261 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (985.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (236.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCC(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)=O.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.72 |
| Vis mere |