Få mere at vide
Levocarnitin, Mikromol™
Beskrivelse
Levocarnitin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnitine |
| CAS | 541-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Carnitine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| SMIL | C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat |
| Vis mere |