Få mere at vide
Levocarnitin, Mikromol™
Artikelnummer. 17933266
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17933266 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17933266 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0759.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Levocarnitin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Carnitine
CAS 541-15-1
Analyt- eller komponentnavne L-Carnitine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
SMIL C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 161,1052 g/mol