missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Levobunolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levobunolol, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-17(2,3)18-10-12(19)11-21-16-9-5-6-13-14(16)7-4-8-15(13)20;/h5-6,9,12,18-19H,4,7-8,10-11H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 327.1601 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?