Learn More
R&D Systems™ VTI1A Overexpression Lysate
Product Code. 18001027 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
Product Code. Quantity Unit Size
18001027 0.1 mg 0.1mg
1 options
Product Code. 18001027 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP205485
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems.
The VTI1A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_6627. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens VTI1A, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Protein State Native
For Use With (Application) Western Blot
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.