Få mere at vide
Levetiracetam, TRC
Artikelnummer. 17992855
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992855 50 mg
17990755 100 mg
17964505 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL33150050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102767-28-2
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levetiracetam, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
IUPAC navn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
SMIL CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Formel vægt 170.1055
Procent renhed >95%