Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Levetiracetam
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742594
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742594 50 mg
18702494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742594 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2839/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antiepileptic; binds SV2A
Levetiracetam is an antiepileptic that displays distinctive properties from conventional antiepileptic drugs. Displays potent seizure protection in animal models of chronic epilepsy but lacks activity in acute seizure models. Binds synaptic vesicle protein 2A (SV2A) and inhibits Na+-dependent Cl-/HCO3- exchange. In a mouse model of Alzheimer's disease, Levetiracetam rescues levels of presynaptic vesicle fusion and neurotransmitter release, reduces Aβ42 and APP levels and decreases deposits of amyloid plaque; in vitro Levetiracetam inhibits Aβ-induced glutamate from astrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102767-28-2
Molekylær formel C8H14N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
Mængde 50 mg
Formel vægt 170.21
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 170.21