Få mere at vide
Levetiracetam
Artikelnummer. 15711799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15711799 25 g 25g
15701799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15711799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 DKK
    1571.65 DKK / 25g
    Spare 303.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102767-28-2
Molekylær formel C8H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD03265610
InChI nøgle HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
IUPAC navn (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
SMIL CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
Smeltepunkt 117,0 °C
Mængde 25 g
Specifik rotation -76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 104 g/100 ml. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, methanol, acetone
Formel vægt 170.21