Få mere at vide
Levetiracetam, Mikromol™
Artikelnummer. 17941716
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941716 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnavne Levetiracetam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
SMIL CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 170,1055 g/mol