Få mere at vide
Levetiracetam, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetiracetam |
| CAS | 102767-28-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Levetiracetam |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| Vis mere |