Få mere at vide
Levetiracetam, LoGiCal
Artikelnummer. 30460386
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460386 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460386 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1372.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnavne Levetiracetam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 170,1055 g/mol