Få mere at vide
Levetiracetam, Lipomed
Artikelnummer. 30458224
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458224 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458224 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMLVT155610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Analyt- eller komponentnavne Levetiracetam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Synonym 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2 S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC navn (2 S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 170,1055 g/mol