Få mere at vide
Levetiracetam EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 30051808
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051808 25 mg
18022390 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051808 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.030025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levetiracetam EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pyridin-2-ol
CAS 72762-00-6
Analyt- eller komponentnavne Pyridin-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridin-2-ol, Levetiracetam Imp. C (EP), 2-Hydroxypyridine, Levetiracetam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
SMIL Oc1ccccn1
IUPAC navn pyridin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 95.0371 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.