Få mere at vide
Levetiracetam-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetiracetam butyl-D6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D2,6D |
| Formel vægt | 176.1432 |