Få mere at vide
Levetiracetam-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetiracetam pyrrolidin-d6 |
| CAS | 1133229-30-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 D6 H8 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide-d6, (-)-Levetiracetam-d6, Keppra-d6, Levesam 500-d6, UCB-L 059-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N([C@@H](CC)C(=O)N)C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (2S)-2-(2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-5-oxo-pyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.25 |
| Vis mere |