Få mere at vide
Levetiracetam-d6 (2,3,3,4,4,4-butyramide-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetiracetam butyl-D6 |
| CAS | 1133229-29-4 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H8 N2 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 1-Pyrrolidineacetamide-α-d, α-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-oxo-, (αS)-, Levetiracetam-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N1CCCC1=O)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2 S)-2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vægt | 176.1432 g/mol |
| Vis mere |