Få mere at vide
Levetiracetam-d3 (contains d0), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetiracetam-d3 |
| CAS | 1217851-16-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H11D3N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (alpha S)-alpha -(Ethyl-D3)-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide (-)-Levetiracetam-D3 Keppra-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C(N)C(N1C(=O)CCC1)CC |
| IUPAC navn | 2S)-4,4,4-Trideuterio-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.23 |
| Vis mere |