Få mere at vide
R&D Systems™ Levetiracetam
Produktkod. 18742594
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
18742594 50 mg
18702494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18742594 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2839/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 DKK
    3935.40 DKK / 50mg
    Spare 229.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Antiepileptic; binds SV2A
Levetiracetam is an antiepileptic that displays distinctive properties from conventional antiepileptic drugs. Displays potent seizure protection in animal models of chronic epilepsy but lacks activity in acute seizure models. Binds synaptic vesicle protein 2A (SV2A) and inhibits Na+-dependent Cl-/HCO3- exchange. In a mouse model of Alzheimer's disease, Levetiracetam rescues levels of presynaptic vesicle fusion and neurotransmitter release, reduces Aβ42 and APP levels and decreases deposits of amyloid plaque; in vitro Levetiracetam inhibits Aβ-induced glutamate from astrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102767-28-2
Molekylær formel C8H14N2O2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Levetiracetam
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 170.21
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.