Få mere at vide
Levetimide, MedChemExpress
Beskrivelse
Levetimide is a potent and stereoselective inhibitor of [3H](+)pentazocine binding, with a Ki of 2.2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levetimide |
| CAS | 21888-99-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM) |
| SMIL | O=C(N1)[C@](C2=CC=CC=C2)(CCC1=O)C3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vægt | 362.46 |
| Vis mere |